Documenti fondamentali
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
Sinonimo/i:
Lithium 2-methyl-1-propanide
Scegli un formato
100 ML
214,00 €
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
214,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.06
Beilstein:
4450775
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Livello qualitativo
Concentrazione
~16% in heptane (~1.7 M)
Densità
0.69 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)