Documenti fondamentali
BCR598
Cod liver oil (OCP′s)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
5 G
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
BCR598
Altre note
Sales restrictions may apply
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)