Documenti fondamentali
BCR462
Coastal sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
25 G
303,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
303,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Glass bottle containing ~25 g of powder
Risultati analitici
For more information please see:
BCR462
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)