Passa al contenuto
ERMCA403
Seawater (trace elements)
ERM®, certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)