Documenti fondamentali
BCR450
Natural milk powder (PCB′s )
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
20 G
296,00 €
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
296,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR450
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28
Matrix Group: Dairy products and eggs
Sales restrictions may apply
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)