Documenti fondamentali
BCR342
Benzo[a]fluorenone
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
10 MG
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
165,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Beilstein:
1960212
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR342
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acenaftenchinone
Sigma-Aldrich
A201
Acenaftenchinone
Ferrocene 98%
Sigma-Aldrich
F408
Ferrocene
Sulfanilamide ≥98%
Sigma-Aldrich
S9251
Sulfanilamide
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid