Documenti fondamentali
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Sinonimo/i:
Fluorescein biotin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H50N6O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
831.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)