A7159
Albumina sierica bovina
25% in Tyrode's buffer, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
23.0-27.0% protein basis (biuret)
Forma fisica
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
non contiene
preservative
stabilizer
Origine
USA origin
Concentrazione
23.0-27.0% protein (biuret)
25% in Tyrode's buffer
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)