Documenti fondamentali
A0150000
N-acetil-L-cisteina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
Scegli un formato
50 MG
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
174,00 €
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetylcysteine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Acetylcysteine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Cistina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3300000
L-Cistina
L-Cistina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-Cistina
Glutaraldeide Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Sigma-Aldrich
G7776
Glutaraldeide
L-Cistina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1323
L-Cistina
L-cisteina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3290000
L-cisteina
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
Luigi Franchi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(8), 4214-4222 (2014-09-17)
The nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin domain-containing 3 (Nlrp3) inflammasome plays an important role in inflammation by controlling the maturation and secretion of the cytokines IL-1β and IL-18 in response to multiple stimuli including pore-forming toxins, particulate matter, and ATP.
M L A Sivilotti et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(9), 855-863 (2013-10-19)
Haemodialysis is sometimes used for patients with massive acetaminophen overdose when signs of "mitochondrial paralysis" (lactic acidosis, altered mental status, hypothermia and hyperglycaemia) are present. The role of haemodialysis is debated, in part because the evidence base is weak and
Eduesley Santana-Santos et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(5), 1617-1623 (2014-03-25)
The renoprotective effect of N-acetylcystein in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery is controversial. We assessed the renoprotective effect of the highest dose of N-acetylcystein sanctioned for clinical use in a prospective, double-blind, placebo-controlled study including 70 chronic kidney