C7749 does not have an affinity tag.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 262,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 568,00 € |
262,00 €
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥5,000 units/mg protein
mol wt
~29 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥5,000 units/mg protein, buffered aqueous solution | description For use as a marker in SDS-PAGE | description The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description - |
| specific activity ≥5,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form buffered aqueous solution | form powder | form solid | form liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| mol wt ~29 kDa | mol wt ~29 kDa | mol wt - | mol wt - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in wet ice |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
蛋白質(型番:C7749)に付加されているタグ種類と部位を知りたいです。
1 risposta-