99575
Silica gel C18 on TLC Plates
glass plates, L × W 10 cm × 10 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
C18-silica gel matrix
glass support
Forma fisica
glass plates
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 10 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
≥8 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
113724
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)