Documenti fondamentali
95851
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrosobenzene
for ESR-spectroscopy, >98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene, 2-Nitroso-1,3,5-tri-tert-butylbenzene, TTBNB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.43
Beilstein:
1880006
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
for ESR-spectroscopy
Saggio
>98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
168-173 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Cauquis et al.
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)