Documenti fondamentali
746231
Sigma-Aldrich
Tetrathiafulvalene-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated Tetrathiafulvalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4S4
Peso molecolare:
208.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])SC(S1)=C2SC([2H])=C([2H])S2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
FHCPAXDKURNIOZ-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)