95320
D-(−)-Tartaric acid
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
synthetic
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
Qualità
unnatural form
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
167-171 °C
172-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?