95212
Acido L-ascorbico
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
Origine biologica
synthetic
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Saggio
99.0-100.5%
Stato
solid
Colore
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Solubilità
water: soluble 176 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Descrizione generale
Applicazioni
- Targeted screening of multiple anti-inflammatory components from Chrysanthemi indici Flos by ligand fishing with affinity UF-LC/MS: This study investigates the application of L-Ascorbic acid in enhancing the screening of anti-inflammatory compounds, utilizing its properties to stabilize reactive samples in cell cultures (Huang et al., 2024).
- Phenolic Content, Antioxidant Potential, and Antimicrobial Activity of Uvaria chamae (Annonaceae), a Food Plant from Burkina Faso: Demonstrates the use of L-Ascorbic acid in the evaluation of antioxidant properties of plant extracts, which is crucial in the pharmaceutical research of natural products (Kabore et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?