Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 58,80 € 49,98 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 304,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 492,00 € |
Informazioni su questo articolo
49,98 €
Prezzo di listino58,80 €Risparmia il 15%biological source
synthetic
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
99.0-100.5%
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description analytical standard | description puriss. p.a., ≥99.0% (RT) | description tested according to Ph. Eur. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 99.0-100.5% | assay - | assay ≥99.0% (RT) | assay 99.0-100.5% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (Organic) | biological source synthetic |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form solid | form powder or crystals (possibly with chunks) | form solid |
| solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido L-ascorbico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?