937061
(t-Bu)PhCPhos Pd G4 ChemBeads
Sinonimo/i:
Palladium, [2′-[(1,1-dimethylethyl)phenylphosphino-κP]-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′-biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC] ChemBeads
About This Item
Stato
beads
Livello qualitativo
Composizione
, 4-6 wt. % (loading)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(N(C)C)=CC=C2)=C2N(C)C)C3=CC=CC=C3)(C)C.[MsO][Pd]4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6N4C
InChI
InChI=1S/C26H33N2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-26(2,3)29(20-14-9-8-10-15-20)24-19-12-11-16-21(24)25-22(27(4)5)17-13-18-23(25)28(6)7;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h8-19H,1-7H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
FPQCIPMUSOPSSB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
For general uses, product is also available in powdered form 900533
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)