93539
N-Heptanoylglycine
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Heptanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxoheptyl)glycine, Heptanoyl glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CNC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
RNFCYFVPNIXAHP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)