Documenti fondamentali
93169
Supelco
Eicosanyl caffeate
analytical standard
Sinonimo/i:
Caffeic acid eicosyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H48O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C29H48O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-33-29(32)23-21-26-20-22-27(30)28(31)25-26/h20-23,25,30-31H,2-19,24H2,1H3/b23-21+
LTSJTDDQUOUKJT-XTQSDGFTSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)