Documenti fondamentali
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
Scegli un formato
50 MG
2.840,00 €
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
2.840,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O7 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.15 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
2.840,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)