Documenti fondamentali
92974
Supelco
Pyridafol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol
Scegli un formato
25 MG
164,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
164,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.63
Beilstein:
744375
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(Cl)=NN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14)
ZUSHSDOEVHPTCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)