Documenti fondamentali
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
Scegli un formato
10 MG
1.380,00 €
1.380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
1.380,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H318O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.12
1.380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥95 atom % 18O
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4