91852
D-(+)-cellobiosio
analytical standard
Sinonimo/i:
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-glucopiranosil-D-glucosio
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 34±1°, c = 10 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
Punto di fusione
239 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
DKXNBNKWCZZMJT-WELRSGGNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Training, testing, and external validation of the gradient retention model developed in ion chromatography using the artificial intelligence-quantitative structure retention relationship (QSRR) model approach.[2]
- Amperometric detection of the analyte in anion-exchange chromatography using copper/cupric oxide nanostructured electrode.[3]
D-(+)-Cellobiose may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in caramel samples using gas–liquid chromatography coupled to mass spectrometry (GLC–MS).[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?