91298
3-Hydroxyisovaleryl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤15% water (calc. on elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)(O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO5/c1-9(2)6-11(16)18-12(17,7-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3
DHRNMNHPSWBJEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?