Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 93,70 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 358,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.30 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
93,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Glutaryl-L-carnitine lithium salt, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Increased formation and excretion of glutarylcarnitin results from a glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, an inborn error of lysine and tryptophan metabolism. Secondary carnitine depletion due to increased formation and urinary excretion of glutarylcarnitine is suggested to play an important role in the neuropathogenesis of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency, inducing excitotoxic neuronal damage and mitochondrial dysfunction.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥95.0% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaryl-L-carnitine lithium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?