52383
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)