90893
Butylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Aminobutane, n-Butylamine
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
594 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9.8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−49 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?