Documenti fondamentali
908797
Sigma-Aldrich
HS161
Umicore
Sinonimo/i:
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platinum(IV)
About This Item
Formula condensata:
C5H4CH3Pt(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
low-melting solid
Punto di fusione
29-30 °C
30-31 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Pt](C)C.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CH3.Pt/c1-6-4-2-3-5-6;;;;/h2,4H,3H2,1H3;3*1H3;
AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Umicore HS161 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)