Documenti fondamentali
90326
Supelco
TOC standard
25 mg/L±2 mg/L
Sinonimo/i:
Total Organic Carbon Reference Standard
Scegli un formato
250 ML
118,00 €
500 ML
189,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
118,00 €
500 ML
189,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
25 mg/L±2 mg/L
tecniche
TOC: suitable
Compatibilità
in accordance for application
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Applicazioni
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) during water analysis.
TOC standard can be used in the analysis of degradation by-products of acetaminophen (ACE) solution during electro-Fenton (EF) oxidation performed on carbon felt.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
TOC-Calibration Kit 50 mg TOC
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
TOC Cell Test photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
Supelco
1.14878
TOC Cell Test
Correlation between degradation pathway and toxicity of acetaminophen and its by-products by using the electro-Fenton process in aqueous media
Le HXT, et al.
Chemosphere, 172, 1-9 (2017)