Documenti fondamentali
70961
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Sinonimo/i:
Total Organic Carbon Reference Material
Scegli un formato
250 ML
118,00 €
500 ML
221,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
118,00 €
500 ML
221,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
according to ISO/CEN EN1484
Qualità
stabilized
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 mg/L±5 mg/L
tecniche
TOC: suitable
Compatibilità
in accordance for application
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Applicazioni
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.[1]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acqua for TOC analysis
Supelco
78533
Acqua
p-Benzochinone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1028
p-Benzochinone
Saccarosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Saccarosio
Helene Baribeau, AWWA Research Foundation
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)