Documenti fondamentali
901915
Sigma-Aldrich
Sodio idrossido
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%, pellets
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
Scegli un formato
500 G
84,80 €
1 KG
130,00 €
84,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
84,80 €
1 KG
130,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
84,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
reagent grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98%
Stato
pellets
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤1.0% sodium carbonate
pH
14 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Redi-Dri technology eliminates clumping and the need for complicated procedures to keep your salts free-flowing. Keeping your salts dry helps improve your results by giving accurate measurements and easier-to-handle salts and buffers. Rather than drying your salts in an oven or desiccator or breaking them apart manually, Redi-Dri ensures that your salts will remain easy-to-use for months without worrying about anti-caking agents. Even after repeated openings you can be assured that your results are always accurate. Redi-Dri saves you time, energy and money by keeping your salts usable for longer!
Applicazioni
  • Sodium hydroxide has been used in the staining procedure of cells.[1]
  • It has been used in the procedure of decellularizing human amniotic membrane for cell culture.[2]
  • It has been used for chemical inactivation of fluorophores in immunostained cells.[3]
Caratteristiche e vantaggi
  • Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
  • Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
  • Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
  • Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
  • Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Confezionamento
Bulk packages
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sodio idrossido puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Sigma-Aldrich
06203
Sodio idrossido
Sodio idrossido pellets EMPLURA&#174;
Supelco
1.06462
Sodio idrossido
Idrossido di sodio 0.01&#160;M NaOH (0.01 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.60309
Idrossido di sodio
A simple alkaline method for decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
Saghizadeh M et al.
PLoS ONE, 8, e79632-e79632 (2013)
Jia-Ren Lin et al.
Nature communications, 6, 8390-8390 (2015-09-25)
Single-cell analysis reveals aspects of cellular physiology not evident from population-based studies, particularly in the case of highly multiplexed methods such as mass cytometry (CyTOF) able to correlate the levels of multiple signalling, differentiation and cell fate markers. Immunofluorescence (IF)
BDNF Pretreatment of Human Embryonic-Derived Neural Stem Cells Improves Cell Survival and Functional Recovery After Transplantation in Hypoxic-Ischemic Stroke.
Rosenblum S et al.
Cell Transplantation, 24, 2449-2449 (2015)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How does Redi-Dri™ help keep salts and buffers free-flowing?
    1 risposta
    1. Redi-Dri™ products are specially handled and the bottle is specially designed to ensure that the product will remain dry without adding impurities or additives to the product. Ensuring that you receive the highest quality material that is easy to handle.
      Utile?
  2. How long will material remain free-flowing after it is opened?
    1 risposta
    1. While the exact amount of time your material will remain free-flowing can vary, this largely depends on the ambient storage conditions and how many times it is opened.
      Utile?
  3. Are there any special storage conditions that must be maintained?
    1 risposta
    1. No, Redi-Dri™ products can be stored under the same conditions as the equivalent non-Redi-Dri™ products.