Documenti
900639
Sigma-Aldrich
1-butanolo
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
969148
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.21
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
5.5 mmHg
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
11.2 %
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Wieslaw Swietnicki et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen that has become a nosocomial health problem worldwide. The pathogen has multiple drug removal and virulence secretion systems, is resistant to many antibiotics, and there is no commercial vaccine against it. Yersinia pestis