Documenti fondamentali
86628
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(HSO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.32
Beilstein:
6590581
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (T)
Impurezze
≤2% water
Punto di fusione
240-245 °C
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)