Documenti fondamentali
81520
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, for GPC, 100,000
Scegli un formato
250 MG
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
155,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~106000
Mp ~110000
Mw ~108000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermal degradation of vinyl polymers I?Thermal degradation of polystyrene-poly (?-methylstyrene) mixtures
Richards.H.D and Salter.A.D
Polymer, 8, 127-138 (1967)