181528
Poly(butyl methacrylate)
inherent viscosity 0.470-0.560 dL/g
Sinonimo/i:
PBMA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
200000
Indice di rifrazione
n20/D 1.483
Viscosità intrinseca
0.470-0.560 dL/g
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used to prepare thermoresponsive microfibers with excellent mechanical properties. PBMA-containing microfibers can be used as temperature-modulated cell separation materials.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.