Documenti fondamentali
81415
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 560,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons. It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Moldoveanu.CS et al.
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)