Vai a
78462
Micro particles based on polystyrene
size: 7 μm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
302,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
535,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
10% (solids)
particle size
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
194295067572986
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
particle size
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the concentration of this product? What does 10% (solids) mean? weight percent (w/w) or volume percent (v/v) or weight per volume percent (w/v)?
    1 risposta
    1. This product has a concentration of 10% solids. This is a wt-% or w/w specification. The density of this preparation is 1.05 g/cm3.