Documenti fondamentali
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
Scegli un formato
5 VIALS
78,60 €
78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 VIALS
78,60 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Applicazioni
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
Risultati analitici
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3