793051
Specially Denatured Alcohol
200 proof, SDA 30, contains Methanol
Sinonimo/i:
Ethanol, SDA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
contiene
Methanol
Concentrazione
200 proof
Imposte e licenze
Permit for use required
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
Componenti
9.10% (v/v) Methanol
Altre note
To purchase Specially Denatured Alcohol, customers must possess an Industrial Alcohol User Permit from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).
- Permit must have customer signature and date of submission to Sigma-Aldrich in addition to the original signature and date.
- Permit must have word, "copy" handwritten or stamped.
- Permit number must contain correct state or US designation matching ship-to address.
- Permit address must match ship-to-address in Sigma-Aldrich system.
- Permit only needs to be provided on first order to [email protected].
- All orders require that a PO with the statement, "valid permit #####" be submitted to [email protected].
TTB Link
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)