78411
o-Phenylenediamine
for fluorescence, free base
Sinonimo/i:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 25 °C)
Stato
tablet
Concentrazione
20 mg/tablet (~45 mg)
P. ebollizione
256-258 °C
Punto di fusione
100-102 °C
Solubilità
H2O: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)