77848
(R)-(+)-1-Phenylethanol
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
(+)-Methyl phenyl carbinol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect™
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.528
P. ebollizione
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCFiltri attivi