77298
Perfluorotetracosane
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
188-190 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24F50/c25-1(26,3(29,30)5(33,34)7(37,38)9(41,42)11(45,46)13(49,50)15(53,54)17(57,58)19(61,62)21(65,66)23(69,70)71)2(27,28)4(31,32)6(35,36)8(39,40)10(43,44)12(47,48)14(51,52)16(55,56)18(59,60)20(63,64)22(67,68)24(72,73)74
AXFFGMPNSZVEDX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)