76886
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride complex
for fluorescence
Sinonimo/i:
Ru(ddp)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95% (HPCE)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMF: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 455 nm; λem 610-630 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5.c6ccc(cc6)-c7ccnc8c7ccc9c(ccnc89)-c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)-c%12ccnc%13c%12ccc%14c(ccnc%13%14)-c%15ccccc%15
InChI
1S/3C24H16N2.2ClH.Ru/c3*1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;;;/h3*1-16H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?