343714
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate
98%
Sinonimo/i:
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3