Documenti fondamentali
76607
Supelco
Urethane
analytical standard
Sinonimo/i:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
Scegli un formato
100 MG
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Beilstein:
635810
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.07 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 77.8 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Urethane is used as an anesthetic in animals, since it shows minimal effects on cardiovascular and respiratory systems and maintenance of spinal reflexes.[1] It can also be used in the synthesis of poly(urethane urea) segmented block, which can find applications as blood sacs in ventricular assist devices and total artificial hearts.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
New biomedical poly (urethane urea)? layered silicate nanocomposites
Xu R, et al.
Macromolecules, 34, 337-339 (2001)
The anesthetic mechanism of urethane: the effects on neurotransmitter-gated ion channels
Hara, et al.
Anesthesia and Analgesia, 94, 313-318 (2002)
Wei Long et al.
Journal of ethnopharmacology, 156, 199-208 (2014-09-15)
Salvia miltiorrhiza Bunge (Labiatae sp. plant, Chinese name Danshen) and Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen (Araliaceae plant, Chinese name Sanqi) have a long history in treating coronary heart disease, cerebrovascular disease and inner ear disorders in traditional Chinese medicine.
Zsolt Ajtony et al.
Food chemistry, 141(2), 1301-1305 (2013-06-26)
Kinetics of pre-column derivatization with 9-xanthydrol for the determination of ethyl carbamate (EC) in wine by a previous high performance liquid chromatographic method with fluorescence detection was studied and further developed. The life-time of the derivatized product and its excitation/absorption
C A Maggi et al.
Experientia, 42(5), 531-537 (1986-05-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological experiments in various systems is briefly reviewed. Urethane anesthesia appears to be suitable for various types of studies on respiratory function and on reflex activation of motility of the urinary bladder and some