Documenti fondamentali
76020EUBC
Millipore
GDS RG Power Cord EU
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene
Sinonimo/i:
Power cable, Thermocycler Charger Cord
Scegli un formato
1 EACH
5,70 €
5,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
5,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.79
5,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Ingresso CA/CC
100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with GDS Rotor-Gene
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
GDS RG Power Cord is the accessory of the Assurance® Rotor-Gene® Q thermocycler. Assurance® GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples. The EU power cord is a standard connector with 100 - 240 V, and 50-60 Hz enabling efficient functioning of the GDS system.
Applicazioni
GDS RG Power Cord is used to power the GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler which is used for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)