74913
Trichlorfon-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid di(methyl-d3) ester, Metrifonate-d6, Trichlorfon-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥95.0 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)