Vai a
45698
Trichlorfon
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8Cl3O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-149-3
Beilstein/REAXYS Number:
1709434
MDL number:
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
InChI key
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Trichlorfon also known as metrifonate, is an insecticide that functions as an inhibitor of acetylcholine esterase. Trichlorfon has been shown to induce DNA damage and genetic defects in numerous cell lines in addition to inducing aneuploidy in male mouse germ cells.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CRM676181680801SAB4700912
Trichlorfon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45698
Trichlorfon
Trichlorfon certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM67618
Trichlorfon
Trichlorfon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680801
Trichlorfon
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
clone dG9
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorfon
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)