Documenti fondamentali
05939
Millipore
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
RPF Supplement
Scegli un formato
10 VIALS
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 VIALS
266,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
agenzia
according to ISO 6888-2:2020
Livello qualitativo
Sterilità
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement is used for isolation, identification, confirmation, and enumeration of coagulase positive Staphylococcus aureus from food and other specimens. It is used with Baird-Parker Agar Base. The reduction of potassium tellurite concentration in RPF supplement results in S. aureus forming grey or black colonies, surrounded by an opaque halo of precipitation, i.e. the coagulase reaction.
Applicazioni
Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement is used for isolation, identification, confirmation, and enumeration of coagulase positive Staphylococcus aureus from food and other specimens.
Componenti
(per vial, sufficient for 100 ml medium)
Rabbit plasma 2.5ml
Bovine Fibrinogen 0.5g
Trypsin inhibitor 2.5mg
Potassium tellurite 2.5mg
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.