Documenti fondamentali
74196
Supelco
Zinc ionophore IV
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate, [TmBut]K
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34BKN6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Stato
powder
Qualità
function tested
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)N1C=CN([BH-](N2C=CN(C2=S)C(C)(C)C)N3C=CN(C3=S)C(C)(C)C)C1=S
InChI
1S/C21H34BN6S3.K/c1-19(2,3)23-10-13-26(16(23)29)22(27-14-11-24(17(27)30)20(4,5)6)28-15-12-25(18(28)31)21(7,8)9;/h10-15,22H,1-9H3;/q-1;+1
ZYQDTWROYIMHBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Used for selective determination of Zn(II) in biological and environmental samples.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ashok Kumar Singh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(8), 1867-1876 (2007-07-12)
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate [KTtt-Bu] and potassium hydrotris(3-tert-butyl-5-isopropyl-l-pyrazolyl)borate [KTpt-Bu,i-Pr] have been synthesized and evaluated as ionophores for preparation of a poly(vinyl chloride) (PVC) membrane sensor for Zn(II) ions. The effect of different plasticizers, viz. benzyl acetate (BA), dioctyl phthalate (DOP), dibutyl phthalate